双(三苯基膦)氯化镍(II) ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B1571-10G B1571-100G
TCIAB1571-10GEA 0 CNY
TCIAB1571-10G TCIAB1571-100G
双(三苯基膦)氯化镍(II) ≥96.0% (通过滴定分析)
双(三苯基膦)氯化镍(II)
分子式: C₃₆H₃₂Cl₂NiP₂
MDL编号: MFCD00009592
CAS号: 14264-16-5
EINECS: 238-154-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5798ae79f9085fa172f51f825c8d503ce47e02c4&vid=5798ae79f9085fa172f51f825c8d503ce47e02c4&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %