4-乙烯基苯甲酸 97,0 GC, T Stabilised
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
对乙烯基苯甲酸
Stabilization:
BHT
V0059-1G
V0059-25G
V0059-5G
TCIAV0059-1GEA
0
CNY
TCIAV0059-1G
TCIAV0059-25G
TCIAV0059-5G
4-乙烯基苯甲酸 97,0 GC, T Stabilised
4-乙烯基苯甲酸
分子式:
C₉H₈O₂ 分子量: 148.16 g/mol 沸点: 282 溶点: 115 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00002569 CAS号: 1075-49-6 EINECS: 214-053-4 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |