水杨酸 ≥99.5% (通过滴定分析) for biochemical research
供应商: TCI
Danger
H1342-25G H1342-5G
TCIAH1342-25GEA 0 CNY
TCIAH1342-25G TCIAH1342-5G
水杨酸 ≥99.5% (通过滴定分析) for biochemical research
分子式: (HO)C₆H₄CO₂H
沸点: 211°C
溶点: 157…159 °C
密度: 1,443 g/cm³ (20 °C)
闪点: 157 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002439
CAS号: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 14,08332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9353f7949263aec8589db1452164f4ad85771fb1&vid=07bd493cb2bade9dbe727bb6e940f6876a28c9ee&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test