2-羟基-5-三氟甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
T2539-25G T2539-5G
TCIAT2539-25GEA 0 CNY
TCIAT2539-25G TCIAT2539-5G
2-羟基-5-三氟甲基吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-羟基-5-三氟甲基吡啶
分子式: C₆H₄F₃NO
MDL编号: MFCD00042315
CAS号: 33252-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db160f994e3b923afa3d6af49fb4092b0144b6aa&vid=db160f994e3b923afa3d6af49fb4092b0144b6aa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C