甲基丙烯酸-2- 乙基己酯 ≥99.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0591-25ML M0591-500ML
TCIAM0591-25MLEA 0 CNY
TCIAM0591-25ML TCIAM0591-500ML
甲基丙烯酸-2- 乙基己酯 ≥99.0% (通过GC) stabilised
甲基丙烯酸-2- 乙基己酯
分子式: C₁₂H₂₂O₂
沸点: 88°C
闪点: 100°C
MDL编号: MFCD00009494
CAS号: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&vid=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %