3,4-环氧-1-丁烯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
E0337-1G
E0337-5G
TCIAE0337-1GEA
0
CNY
TCIAE0337-1G
TCIAE0337-5G
3,4-环氧-1-丁烯 ≥97.0% (通过GC)
3,4-环氧-1-丁烯
分子式:
C₄H₆O 沸点: 67°C 溶点: –135°C 密度: 0,872 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00005149 CAS号: 930-22-3 EINECS: 213-210-4 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |