十二烷基硫酸钠 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
D1403-25G D1403-500G
TCIAD1403-25GEA 0 CNY
TCIAD1403-25G TCIAD1403-500G
十二烷基硫酸钠 ≥97.0% (by GC, titration analysis)
十二烷基硫酸钠
分子式: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
分子量: 288.38 g/mol
溶点: 207°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036175
CAS号: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f0929c97ab1c86d41ac28c906e7b67b678873f&vid=071d621c42ae42a23801f880f3a9fed48ab461e3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Average molecular weight 287 to 292