2-丙醇 99,5 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
仲丙醇, 异丙基醇, 异丙醇, IPA
I0164-100ML
I0164-500ML
TCIAI0164-100MLEA
0
CNY
TCIAI0164-100ML
TCIAI0164-500ML
2-丙醇 99,5 GC_ASSAY_METHOD Spectrophotometry
2-丙醇
分子式:
(CH₃)₂CHOH 分子量: 60.1 g/mol 沸点: 82°C 溶点: -89 闪点: 15°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011674 CAS号: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN号: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 14,05208 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Absorbance (210nm) | max. 0.800 |
Absorbance (220nm) | max. 0.400 |
Absorbance (230nm) | max. 0.200 |