九氟-4-碘代丁烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1-碘全氟丁烷, 全氟碘代丁烷
N0499-25G N0499-500G
TCIAN0499-25GEA 0 CNY
TCIAN0499-25G TCIAN0499-500G
九氟-4-碘代丁烷 ≥98.0% (by GC)
九氟-4-碘代丁烷
分子式: C₄F₉I
沸点: 67°C
溶点: –2 °C
密度: 2,0497 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001062
CAS号: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43953aab63e8baf3604a1d7ac50ddf8967ffbe1c&vid=fbb35dae343a0056fec64c77248ffeb441e372e1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %