1,1,1-三氟-2,4-戊二酮 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α,α,α-三氟乙酰丙酮, 1,1,1-三氟乙酰丙酮
T0434-100G T0434-25G
TCIAT0434-100GEA 0 CNY
TCIAT0434-100G TCIAT0434-25G
1,1,1-三氟-2,4-戊二酮 ≥98.0% (by GC)
1,1,1-三氟-2,4-戊二酮
分子式: C₅H₅F₃O₂
沸点: 101°C
密度: 1,28 g/cm³ (20 °C)
闪点: 26°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000427
CAS号: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN号: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=115ace5a8d5a94df35b603679a20fcc8daef0060&vid=546d01c6fbc823213db03b8c9fd1ebb4e7c8dcd3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %