乙酸铅(IV) ≥96.0% (通过滴定分析) (contains Acetic Acid)
供应商: TCI
Danger
L0021-25G L0021-500G
TCIAL0021-25GEA 0 CNY
TCIAL0021-25G TCIAL0021-500G
乙酸铅(IV) ≥96.0% (通过滴定分析) (contains Acetic Acid)
乙酸铅(IV)
分子式: (H₃CCOO)₄Pb
溶点: 175…180 °C
密度: ~ 2,22 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008693
CAS号: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN号: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,05423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d2baa2454f3fed03ec227df6aad5378dd3cff5c&vid=99bc5581abd632c1308d35bbc90594d65816329b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %