1,3-二甲基环己烷,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D0699-25ML D0699-500ML
TCIAD0699-25MLEA 0 CNY
TCIAD0699-25ML TCIAD0699-500ML
1,3-二甲基环己烷,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥97.0% (通过GC)
1,3-二甲基环己烷,顺反异构体混合物
分子式: C₈H₁₆
沸点: 120 °C (1013 hPa)
密度: 0,7672 g/cm³ (20 °C)
闪点: 6°C
MDL编号: MFCD00064173
CAS号: 591-21-9
EINECS: 209-707-0
UN号: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80166c234a7afc038f689d59b5027d5663f7307&vid=da7af2b7a414d63dd5da1ca7322b3ea806d3c8d1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)