4-甲基环己醇,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
M0196-25ML
M0196-500ML
TCIAM0196-25MLEA
0
CNY
TCIAM0196-25ML
TCIAM0196-500ML
4-甲基环己醇,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过GC)
4-甲基环己醇,顺反异构体混合物
分子式:
C₇H₁₄O 沸点: 171 °C (1013 hPa) 溶点: –50 °C 密度: 0,9328 g/cm³ (0 °C) 闪点: 68°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001449 CAS号: 589-91-3 EINECS: 209-664-8 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |