4-甲基环己醇,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
M0196-25ML M0196-500ML
TCIAM0196-25MLEA 0 CNY
TCIAM0196-25ML TCIAM0196-500ML
4-甲基环己醇,顺反异构体混合物 cis- and trans-mixture ≥98.0% (通过GC)
4-甲基环己醇,顺反异构体混合物
分子式: C₇H₁₄O
沸点: 171 °C (1013 hPa)
溶点: –50 °C
密度: 0,9328 g/cm³ (0 °C)
闪点: 68°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00001449
CAS号: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a57c42b3bb51bb99954db8aba502fbad6759b696&vid=0e09aac68af8ee06673ee423f57a7dba23f6e867&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)