2,6-二甲基环己酮,异构体混合物 mixture of isomers ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1280-25ML
D1280-250ML
TCIAD1280-25MLEA
0
CNY
TCIAD1280-25ML
TCIAD1280-250ML
2,6-二甲基环己酮,异构体混合物 mixture of isomers ≥98.0% (通过GC)
2,6-二甲基环己酮,异构体混合物
分子式:
C₈H₁₄O 沸点: 174 °C (1013 hPa) 密度: 0,92 g/cm³ (20 °C) 闪点: 51°C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00001637 CAS号: 2816-57-1 EINECS: 220-570-6 UN号: 1224 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |