Drierite, Drierite™ 6 mm (4 mesh) 用于干燥, 带有指示剂(氯化钴(II))
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
219080020 219085000
ACRO219080020EA 0 CNY
ACRO219080020 ACRO219085000
Drierite, Drierite™ 6 mm (4 mesh) 用于干燥, 带有指示剂(氯化钴(II))
Drierite
分子式: CaO₄S
溶点: 1450 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010912
CAS号: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 4 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical