异丙基 β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
I0328-1G I0328-5G
TCIAI0328-1GEA 0 CNY
TCIAI0328-1G TCIAI0328-5G
异丙基 β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷 ≥98.0% (通过GC)
异丙基 β-D-1-硫代半乳糖吡喃糖苷
分子式: C₉H₁₈O₅S
沸点: 402 °C (1013 hPa)
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00063273
CAS号: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Merck Index: 14,05082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71785053db2dfaa4317d40cc6d577803a0bb75ea&vid=71785053db2dfaa4317d40cc6d577803a0bb75ea&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -35.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency