4-甲基苄基氰 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 对甲苯乙腈, 4-甲基苄基氰, 4-甲基苯乙腈, 对甲基苯乙腈
X0047-25ML X0047-500ML
TCIAX0047-25MLEA 0 CNY
TCIAX0047-25ML TCIAX0047-500ML
4-甲基苄基氰 ≥98.0% (by GC)
4-甲基苄基氰
分子式: C₉H₉N
沸点: 245°C
溶点: 18 °C
密度: 0,99 g/cm³ (20 °C)
闪点: 106°C
MDL编号: MFCD00001922
CAS号: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
UN号: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&vid=9b53d1a6eb92291df0cb19b8978ec7042ce2ca4d&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %