间甲基苯硼酸 (contains varying amounts of Anhydride)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-甲基苯硼酸
M1314-1G M1314-25G M1314-5G
TCIAM1314-1GEA 0 CNY
TCIAM1314-1G TCIAM1314-25G TCIAM1314-5G
间甲基苯硼酸 (contains varying amounts of Anhydride)
间甲基苯硼酸
分子式: C₇H₉BO₂
分子量: 135.96 g/mol
溶点: 165
MDL编号: MFCD00040198
CAS号: 17933-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&vid=12296523c6c19989b00dd1755e564c62154b0df6&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %