2,2′-硫代二乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
T1248-25G T1248-500G
TCIAT1248-25GEA 0 CNY
TCIAT1248-25G TCIAT1248-500G
2,2′-硫代二乙酸 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,2′-硫代二乙酸
分子式: C₄H₆O₄S
沸点: 168 °C (14 -rr)
溶点: 128…131 °C
密度: 1,661 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00004359
CAS号: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN号: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29434b67af87dc276b35310a5474aa0a3c1a875b&vid=29434b67af87dc276b35310a5474aa0a3c1a875b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity