L-(-)-乳酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (S)-(-)-乳酸甲酯
L0163-25G L0163-500G
TCIAL0163-25GEA 0 CNY
TCIAL0163-25G TCIAL0163-500G
L-(-)-乳酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
L-(-)-乳酸甲酯
分子式: C₄H₈O₃
分子量: 104.11 g/mol
沸点: 140°C
溶点: -44
闪点: 49°C
MDL编号: MFCD00064265
CAS号: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN号: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&vid=503f64672f1415c656114848bb81df5281166a32&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%