乙酰丙酮酸铜 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 2,4-戊二酮铜(II), Cu(acac)2, 乙酰丙酮铜, 2,4-戊二酮
C0384-25G C0384-250G
TCIAC0384-25GEA 0 CNY
TCIAC0384-25G TCIAC0384-250G
乙酰丙酮酸铜 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
乙酰丙酮酸铜
分子式: C₁₀H₁₄CuO₄
分子量: 261.76 g/mol
MDL编号: MFCD00000016
CAS号: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca83eb08990e0adc8c5116a446a83c1fd588f282&vid=ca83eb08990e0adc8c5116a446a83c1fd588f282&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Blue to Dark blue to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Drying loss max. 0.5 %