正己醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
H0138-25ML H0138-500ML
TCIAH0138-25MLEA 0 CNY
TCIAH0138-25ML TCIAH0138-500ML
正己醚 ≥98.0% (by GC)
正己醚
分子式: C₁₂H₂₆O
沸点: 226°C
密度: 0,8035 g/cm³ (20 °C)
闪点: 77°C
MDL编号: MFCD00009525
CAS号: 112-58-3
EINECS: 203-987-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc35ee2bdf89c6551fe2075abd898f31ec850f20&vid=cc35ee2bdf89c6551fe2075abd898f31ec850f20&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %