正己醚 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
H0138-25ML
H0138-500ML
TCIAH0138-25MLEA
0
CNY
TCIAH0138-25ML
TCIAH0138-500ML
正己醚 ≥98.0% (by GC)
正己醚
分子式:
C₁₂H₂₆O 沸点: 226°C 密度: 0,8035 g/cm³ (20 °C) 闪点: 77°C |
MDL编号:
MFCD00009525 CAS号: 112-58-3 EINECS: 203-987-8 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |