2-Fluoromesitylene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
M1201-1G
M1201-5G
TCIAM1201-1GEA
0
CNY
TCIAM1201-1G
TCIAM1201-5G
2-Fluoromesitylene ≥98.0% (通过GC)
2-Fluoromesitylene
分子式:
C₉H₁₁F 沸点: 165°C |
MDL编号:
MFCD00052365 CAS号: 392-69-8 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |