5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
T1344-25G T1344-5G
TCIAT1344-25GEA 0 CNY
TCIAT1344-25G TCIAT1344-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
分子式: C₈H₄F₃NO₄
分子量: 235.12 g/mol
MDL编号: MFCD00024509
CAS号: 328-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2432091700eca3df39dab96246a6396bf80b315f&vid=2432091700eca3df39dab96246a6396bf80b315f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C