特戊酸氯甲酯 ≥99.0% (by GC) amino-protecting agent
供应商: TCI
Danger
Synonyms: POM-Cl, 新戊酸氯甲酯
P1012-25G P1012-500G
TCIAP1012-25GEA 0 CNY
TCIAP1012-25G TCIAP1012-500G
特戊酸氯甲酯 ≥99.0% (by GC) amino-protecting agent
特戊酸氯甲酯
分子式: C₆H₁₁ClO₂
沸点: 147°C
密度: 1,0387 g/cm³ (20 °C)
闪点: 40°C
MDL编号: MFCD00000884
CAS号: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1
UN号: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f3ee60c5ee88d97dec88aa2be30387ea5292d9&vid=7be9b8f8140e43c2324dd36131cd5d2a28e7ba0b&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %