N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal ≥98.0% (通过GC,滴定分析) 用于酯化
供应商: TCI
Warning
D1302-25ML D1302-5ML
TCIAD1302-25MLEA 0 CNY
TCIAD1302-25ML TCIAD1302-5ML
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal ≥98.0% (通过GC,滴定分析) 用于酯化
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal
分子式: C₁₁H₂₅NO₂
沸点: 98°C
密度: 0,852 g/cm³ (20 °C)
闪点: 53°C
MDL编号: MFCD00015249
CAS号: 18503-90-7
EINECS: 242-387-0
UN号: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78703f4e7e905133a15a4c9f1fcb78862eacfe58&vid=0dfc300e0f3da5d374e4f51e8738b061f6fa2e72&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid