1-硫代甘油 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: α-硫代甘油, 3-巯基-1,2-丙二醇, α-单硫代甘油
T0905-25G T0905-500G
TCIAT0905-25GEA 0 CNY
TCIAT0905-25G TCIAT0905-500G
1-硫代甘油 ≥95.0% (by GC)
1-硫代甘油
分子式: C₃H₈O₂S
沸点: 139°C
密度: 1,247 g/cm³ (20 °C)
闪点: 113°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004879
CAS号: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&vid=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %