D-(-)-酒石酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: D-(-)-Tartaric acid dimethyl ester, 二甲基 D-酒石酸酯
T1659-25G T1659-5G
TCIAT1659-25GEA 0 CNY
TCIAT1659-25G TCIAT1659-5G
D-(-)-酒石酸二甲酯 ≥98.0% (by GC)
D-(-)-酒石酸二甲酯
分子式: C₆H₁₀O₆
分子量: 178.14 g/mol
沸点: 118°C
MDL编号: MFCD00008445
CAS号: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b919744190e338eb6d965c99843cd5fb03615aa&vid=9b919744190e338eb6d965c99843cd5fb03615aa&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 65.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)