酒石酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Synonyms: L-(+)-酒石酸, 酒石酸钠二水合物, 酒石酸二钠
D4027-25G D4027-500G
TCIAD4027-25GEA 0 CNY
TCIAD4027-25G TCIAD4027-500G
酒石酸钠 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
酒石酸钠
分子式: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
分子量: 230.08 g/mol
溶点: 57
MDL编号: MFCD00150035
CAS号: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86701674d6fca66acbdf00cc0e8d8540ef71e53&vid=c86701674d6fca66acbdf00cc0e8d8540ef71e53&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.5 deg (C=5, H2O)
Water 14.0 to 17.0 %