二丁基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
B0740-25ML
B0740-500ML
TCIAB0740-25MLEA
0
CNY
TCIAB0740-25ML
TCIAB0740-500ML
二丁基硫醚 ≥98.0% (通过GC)
二丁基硫醚
分子式:
C₈H₁₈S 沸点: 189 °C (1013 hPa) 溶点: –80 °C 密度: 0,83 g/cm³ (20 °C) 闪点: 76°C |
MDL编号:
MFCD00009468 CAS号: 544-40-1 EINECS: 208-870-5 ADR: 9, Merck Index: 14,01590 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |