Drierite, Drierite™ 20-40 mesh 用于干燥, 不带指示器
供应商: Thermo Fisher Scientific
219070023 219074540
ACRO219070023EA 0 CNY
ACRO219070023 ACRO219074540
Drierite, Drierite™ 20-40 mesh 用于干燥, 不带指示器
Drierite
分子式: CaO₄S
溶点: 1450 °C
密度: 2,964 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010912
CAS号: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical