Drierite, Drierite™ 10-20 mesh, 不带指示器
供应商: Thermo Fisher Scientific
219060020
219065000
ACRO219060020EA
0
CNY
ACRO219060020
ACRO219065000
Drierite, Drierite™ 10-20 mesh, 不带指示器
Drierite
分子式:
CaO₄S 溶点: 1450 °C 密度: 2,964 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00010912 CAS号: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 13,01711 |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Irregular granules |
Water | ≤0.3 % |
Particle size | 10 to 20 mesh |
Composition | ≥99.5 % (CaSO4) Typical |