甲基磺酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis) for HPLC
供应商: TCI
Danger
M2059-25G M2059-500G
TCIAM2059-25GEA 0 CNY
TCIAM2059-25G TCIAM2059-500G
甲基磺酸 ≥99.0% (by titrimetric analysis) for HPLC
甲基磺酸
分子式: CH₃SO₃H
分子量: 96.11 g/mol
沸点: 122°C
溶点: 20
闪点: 233°C (closed cup)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00007518
CAS号: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN号: 2586
ADR: 8 III
Merck Index: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d0e4c1ee9c01511b7655a3cd8166de9b0b1c44&vid=602fc033b885c056fb1a8805d8d33363f0a1077a&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max .0.050 (5 %, H2O, 254.0 nm)