六氟戊二酸酐 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
3,3,4,4,5,5-Hexafluorodihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
H0745-25G
H0745-5G
TCIAH0745-25GEA
0
CNY
TCIAH0745-25G
TCIAH0745-5G
六氟戊二酸酐 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
六氟戊二酸酐
分子式:
C₅F₆O₃ 沸点: 72°C 密度: 1,65 |
MDL编号:
MFCD00006680 CAS号: 376-68-1 EINECS: 206-811-8 ADR: 8,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 97.0 % |