Homovanillic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0339-1G H0339-25G H0339-5G
TCIAH0339-1GEA 0 CNY
TCIAH0339-1G TCIAH0339-25G TCIAH0339-5G
Homovanillic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
Homovanillic acid
分子式: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
沸点: 339 °C (1013 hPa)
溶点: 145 °C
MDL编号: MFCD00004350
CAS号: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 14,04740
现在订购
产品技术规格
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C