2,2'-二硫二吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析) 用于肽合成
供应商: TCI
Warning
D1114-25G D1114-250G D1114-5G
TCIAD1114-25GEA 0 CNY
TCIAD1114-25G TCIAD1114-250G TCIAD1114-5G
2,2'-二硫二吡啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析) 用于肽合成
2,2'-二硫二吡啶
分子式: C₁₀H₈N₂S₂
沸点: 348 °C (1013 hPa)
溶点: 57…61 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006287
CAS号: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b35ec8c196508fb0597187766bc72a1b11f4b627&vid=b43395fb6d6716fe121b57a06458a4b120e9ff38&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency