3-(Propylthio)propene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
A1061-25ML
A1061-5ML
TCIAA1061-25MLEA
0
CNY
TCIAA1061-25ML
TCIAA1061-5ML
3-(Propylthio)propene ≥97.0% (通过GC)
3-(Propylthio)propene
分子式:
C₆H₁₂S 沸点: 140°C 密度: 0,87 g/cm³ (20 °C) |
MDL编号:
MFCD00015220 CAS号: 27817-67-0 EINECS: 248-673-1 UN号: 1993 ADR: 3,III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |