异丁香酚 cis- and trans-mixture ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
I0132-25G I0132-500G
TCIAI0132-25GEA 0 CNY
TCIAI0132-25G TCIAI0132-500G
异丁香酚 cis- and trans-mixture ≥97.0% (通过GC)
异丁香酚
分子式: C₁₀H₁₂O₂
沸点: 266 °C (1013 hPa)
溶点: –10 °C
密度: 1,09 g/cm³ (20 °C)
闪点: 134°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009285
CAS号: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 14,05171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f50afb99fb51c121de84ef3b598d32ee1a3fe71&vid=e63646e8e7bb6520054730f1f1b6e2412fddf927&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)