三羟甲基氨基甲烷 ≥99.0% (by titrimetric analysis) for electrophoresis
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Tris
T2516-25G T2516-500G
TCIAT2516-25GEA 0 CNY
TCIAT2516-25G TCIAT2516-500G
三羟甲基氨基甲烷 ≥99.0% (by titrimetric analysis) for electrophoresis
三羟甲基氨基甲烷
分子式: NH₂C(CH₂OH)₃
分子量: 121.14 g/mol
沸点: 220°C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004679
CAS号: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb324b02b7f6886a823a46bd1dc5e0ae9f4d141&vid=40f1ca584f78e82e17c51eb158c9479434ebed5e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Functionality test to pass test