二乙胺基三氟化硫 ≥90.0% (by titrimetric analysis) fluorinating reagent
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
DAST
D1868-25G
D1868-5G
D1868-100G
TCIAD1868-25GEA
0
CNY
TCIAD1868-25G
TCIAD1868-5G
TCIAD1868-100G
二乙胺基三氟化硫 ≥90.0% (by titrimetric analysis) fluorinating reagent
二乙胺基三氟化硫
分子式:
C₄H₁₀F₃NS 分子量: 161.19 g/mol 沸点: 32°C 闪点: 23°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00000363 CAS号: 38078-09-0 EINECS: 253-771-2 UN号: 2920 ADR: 8 I Merck Index: 14,03113 |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |