二硫化四乙基秋兰姆 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B0479-25G B0479-500G
TCIAB0479-25GEA 0 CNY
TCIAB0479-25G TCIAB0479-500G
二硫化四乙基秋兰姆 ≥97.0% (通过滴定分析)
二硫化四乙基秋兰姆
分子式: C₁₀H₂₀N₂S₄
沸点: 369 °C (1013 hPa)
溶点: 70 °C
密度: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00009048
CAS号: 97-77-8
EINECS: 202-607-8
UN号: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03364
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b58b436e004291aceefd763b0cd9a00f5b908ac&vid=8b58b436e004291aceefd763b0cd9a00f5b908ac&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C