1,3-二溴-2-丙醇 ≥95.0% (通过GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Stabilization: Stabilised with copper chip
D0187-25ML D0187-500ML
TCIAD0187-25MLEA 0 CNY
TCIAD0187-25ML TCIAD0187-500ML
1,3-二溴-2-丙醇 ≥95.0% (通过GC) stabilised
1,3-二溴-2-丙醇
分子式: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
沸点: 215°C
密度: 2,11 g/cm³ (0 °C)
闪点: 46°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00000216
CAS号: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&vid=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %