2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B1247-25G B1247-500G
TCIAB1247-25GEA 0 CNY
TCIAB1247-25G TCIAB1247-500G
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇 ≥98.0% (通过滴定分析)
2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇
分子式: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
沸点: 388 °C (1013 hPa)
溶点: 130…133 °C
密度: 1,91 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007390
CAS号: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN号: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&vid=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C