(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
D2131-1G
D2131-5G
TCIAD2131-1GEA
0
CNY
TCIAD2131-1G
TCIAD2131-5G
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine ≥98.0% (通过滴定分析)
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
分子式:
C₁₈H₂₀BNO |
MDL编号:
MFCD00078439 CAS号: 112022-81-8 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -66.0 to -73.0 deg (C=1, MeOH) |