Fmoc-D-Leu-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
F0603-1G F0603-5G
TCIAF0603-1GEA 0 CNY
TCIAF0603-1G TCIAF0603-5G
Fmoc-D-Leu-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Fmoc-D-Leu-OH
分子式: C₂₁H₂₃NO₄
MDL编号: MFCD00062957
CAS号: 114360-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45c534b679f03fa503d53d359beb347d513b5e8&vid=d45c534b679f03fa503d53d359beb347d513b5e8&prid=web&clid=SAPDAM