(1,5-环辛二烯)氯铑(I)二聚体 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
B1045-1G B1045-100MG
TCIAB1045-1GEA 0 CNY
TCIAB1045-1G TCIAB1045-100MG
(1,5-环辛二烯)氯铑(I)二聚体 ≥98.0% (通过滴定分析)
(1,5-环辛二烯)氯铑(I)二聚体
分子式: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MDL编号: MFCD00012415
CAS号: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3f382320f965496a4bda888a0c0b36515b03a1&vid=5f3f382320f965496a4bda888a0c0b36515b03a1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %