双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑(I)
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 四氟硼酸铑(I) 1,5-环辛二烯络合物
375650010 375652500
ACRO375650010EA 0 CNY
ACRO375650010 ACRO375652500
双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑(I)
双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑(I)
分子式: C₁₆H₂₄BF₄Rh
溶点: 210 °C (dec.)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00075045
CAS号: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN号: 2925
ADR: 4.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %