依替膦酸 ∼60% ∼4.2 mol/L in water
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 羟基亚乙基二膦酸, 羟基乙叉二膦酸
H0587-25G H0587-500G
TCIAH0587-25GEA 0 CNY
TCIAH0587-25G TCIAH0587-500G
依替膦酸 ∼60% ∼4.2 mol/L in water
依替膦酸
分子式: C₂H₈O₇P₂
分子量: 206.028 g/mol
MDL编号: MFCD00070585
CAS号: 2809-21-4
EINECS: 220-552-8
UN号: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,03863
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=998693d6b376375a27fcfb0986d079803ad08b0c&vid=1859e75e24ccbe7f3e85f46dd5f0d1a22d5d4172&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 59.0 to 65.0 w/w%