2-(1-环己烯基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 1-环己烯基-1-乙胺
C1157-25ML C1157-500ML
TCIAC1157-25MLEA 0 CNY
TCIAC1157-25ML TCIAC1157-500ML
2-(1-环己烯基)乙胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(1-环己烯基)乙胺
分子式: C₈H₁₅N
分子量: 125.2114 g/mol
沸点: 84°C
闪点: 57°C
MDL编号: MFCD00012058
CAS号: 3399-73-3
EINECS: 222-267-4
UN号: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&vid=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %