环己烷羧酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
C0471-25ML C0471-500ML
TCIAC0471-25MLEA 0 CNY
TCIAC0471-25ML TCIAC0471-500ML
环己烷羧酸甲酯 ≥98.0% (by GC)
环己烷羧酸甲酯
分子式: C₈H₁₄O₂
闪点: 60°C
MDL编号: MFCD00001458
CAS号: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN号: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&vid=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %